2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5830-1G PC5830-25G PC5830-5G
APOSPC5830-1GEA 750 NOK
APOSPC5830-1G APOSPC5830-25G APOSPC5830-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 518070-15-0