Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5891-1G PC5891-5G PC5891-25G
APOSPC5891-1GEA 1475 NOK
APOSPC5891-1G APOSPC5891-5G APOSPC5891-25G
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Formel: C₅H₁₀BF₃KN
MW: 191,0441 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10700161
CAS-nummer: 888711-53-3