2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC5967-25G PC5967-5G
APOSPC5967-25GEA 3825 NOK
APOSPC5967-25G APOSPC5967-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₆F₆O
MW: 244,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00799484
CAS-nummer: 302911-97-3