(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5973-1G PC5973-5G
APOSPC5973-1GEA 2150 NOK
APOSPC5973-1G APOSPC5973-5G
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
MW: 272,15 g/mol
Smeltepunkt: 95…98 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 302912-02-3