Perfluoro-1-heptene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC6040-1G PC6040-5G
APOSPC6040-1GEA 1200 NOK
APOSPC6040-1G APOSPC6040-5G
Perfluoro-1-heptene 95%
Perfluoro-1-heptene
Contains up to 5% perfluorohept-2-ene
Formel: C₇F₁₄
MW: 350.05
Kokepunkt: 80…82 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00013577
CAS-nummer: 355-63-5