4-Chloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 5-Amino-2-chloro-4-iodobenzotrifluoride
PC6061-1G PC6061-500MG PC6061-5G
APOSPC6061-1GEA 2700 NOK
APOSPC6061-1G APOSPC6061-500MG APOSPC6061-5G
4-Chloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
4-Chloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄ClF₃IN
MW: 321,466 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12827773
CAS-nummer: 852569-36-9