2,5-Dibromo-3-fluoropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC6077-5G PC6077-10G PC6077-1G
APOSPC6077-5GEA 1075 NOK
APOSPC6077-5G APOSPC6077-10G APOSPC6077-1G
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine 98%
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Br₂FN
MW: 254,88 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06659497
CAS-nummer: 156772-60-0