2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC6114-1G PC6114-500MG PC6114-5G
APOSPC6114-1GEA 3275 NOK
APOSPC6114-1G APOSPC6114-500MG APOSPC6114-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
Formel: C₆H₃ClF₃NOS
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11845754
CAS-nummer: 117724-64-8
FN: 3265
ADR: 8,III