5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC6225-1G PC6225-5G
APOSPC6225-1GEA 450 NOK
APOSPC6225-1G APOSPC6225-5G
5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Formel: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,1600 g/mol
Kokepunkt: 78 °C/0,6mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00085180
CAS-nummer: 175205-48-8