N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 7-Fluoro-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected
PC6246-1G PC6246-250MG PC6246-500MG
APOSPC6246-1GEA 15150 NOK
APOSPC6246-1G APOSPC6246-250MG APOSPC6246-500MG
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
N-(Boc)-7-fluoroindole-2-boronic acid
Formel: C₁₃H₁₅BFNO₄
MW: 279,08 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11109422
CAS-nummer: 1000068-65-4