Potassium hexafluoroantimonate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Potassium hexafluoroantimonate(V)
PC6279-25G PC6279-100G PC6279-5G
APOSPC6279-25GEA 1375 NOK
APOSPC6279-25G APOSPC6279-100G APOSPC6279-5G
Potassium hexafluoroantimonate 99%
Potassium hexafluoroantimonate
Formel: F₆KSb
MW: 274,85 g/mol
Kokepunkt: 1505 °C
Smeltepunkt: 846 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043080
CAS-nummer: 16893-92-8
FN: 1549
ADR: 6.1,III