Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC6427-1G PC6427-5G
APOSPC6427-1GEA 805 NOK
APOSPC6427-1G APOSPC6427-5G
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Formel: C₁₀H₁₀BF₄IN₂
MW: 371,91 g/mol
Smeltepunkt: 159…164 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03703393
CAS-nummer: 15656-28-7