2,3,4,5-Tetrafluorbenso syre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC6735-25G PC6735-500G PC6735-100G PC6735-1KG
APOSPC6735-25GEA 0 NOK
APOSPC6735-25G APOSPC6735-500G APOSPC6735-100G APOSPC6735-1KG
2,3,4,5-Tetrafluorbenso syre 99%
2,3,4,5-Tetrafluorbenso syre
Formel: C₇H₂F₄O₂
MW: 194,09 g/mol
Smeltepunkt: 85…87 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009613
CAS-nummer: 1201-31-6