Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Boric Acid Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Tris(2,2,2-trifluoroethyl) borate
PC6808-1G PC6808-25G PC6808-5G
APOSPC6808-1GEA 360 NOK
APOSPC6808-1G APOSPC6808-25G APOSPC6808-5G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate
Formel: C₆H₆BF₉O₃
MW: 307,91 g/mol
Kokepunkt: 77 °C/200mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00093768
CAS-nummer: 659-18-7
FN: 1993
ADR: 3,III