4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-3-formylbenzeneboronic acid, (4-Fluoro-3-formylphenyl)boronic acid
PC6909-25G PC6909-5G
APOSPC6909-25GEA 680 NOK
APOSPC6909-25G APOSPC6909-5G
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Smeltepunkt: 215…220 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093074
CAS-nummer: 374538-01-9