3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-4-formylbenzeneboronic acid
PC6911-100G PC6911-25G PC6911-5G
APOSPC6911-100GEA 7300 NOK
APOSPC6911-100G APOSPC6911-25G APOSPC6911-5G
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Smeltepunkt: 240 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093051
CAS-nummer: 248270-25-9