4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
PC6913-25G PC6913-5G
APOSPC6913-25GEA 540 NOK
APOSPC6913-25G APOSPC6913-5G
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Smeltepunkt: 191…196 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093072
CAS-nummer: 139911-29-8