4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4,5-Difluoro-2-Iodobenzoic acid
PC6916-1G PC6916-25G PC6916-5G
APOSPC6916-1GEA 270 NOK
APOSPC6916-1G APOSPC6916-25G APOSPC6916-5G
4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂IO₂
MW: 284 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02684316
CAS-nummer: 130137-05-2