2,5-Difluoro-4-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC6921-1G PC6921-5G PC6921-250MG
APOSPC6921-1GEA 895 NOK
APOSPC6921-1G APOSPC6921-5G APOSPC6921-250MG
2,5-Difluoro-4-nitrophenol
2,5-Difluoro-4-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175,0897 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04039297
CAS-nummer: 120103-18-6