4-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-((2-Fluorophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC6986-5G
APOSPC6986-5GEA 1325 NOK
APOSPC6986-5G
4-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₁BFNO₃
MW: 259,0408 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09027205
CAS-nummer: 874288-06-9