2-Bromo-5-fluoro-4-pyridineboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Bromo-5-fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Bromo-5-fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Bromo-5-fluoro-4-pyridinylboronic acid
PC6997-1G PC6997-5G
APOSPC6997-1GEA 2775 NOK
APOSPC6997-1G APOSPC6997-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-pyridineboronic acid 96%
2-Bromo-5-fluoro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BBrFNO₂
MW: 219,8 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04973353
CAS-nummer: 1072951-43-9