2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7017-1G PC7017-500MG
APOSPC7017-1GEA 3500 NOK
APOSPC7017-1G APOSPC7017-500MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224,3726 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09037968
CAS-nummer: 851756-52-0