2,3-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,3-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, (2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
PC7024-5G PC7024-25G
APOSPC7024-5GEA 875 NOK
APOSPC7024-5G APOSPC7024-25G
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,94 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07368234
CAS-nummer: 170981-41-6