2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7025-1G PC7025-5G PC7025-25G
APOSPC7025-1GEA 1600 NOK
APOSPC7025-1G APOSPC7025-5G APOSPC7025-25G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid 98%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,94 g/mol
Smeltepunkt: 125…130 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03095116
CAS-nummer: 957061-21-1