2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2,6-Difluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2,6-Difluoro-4-pyridylboronic acid
PC7034-100MG PC7034-250MG
APOSPC7034-100MGEA 555 NOK
APOSPC7034-100MG APOSPC7034-250MG
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BF₂NO₂
MW: 158,8986 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04114289
CAS-nummer: 401816-16-8