3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7044-1G PC7044-5G
APOSPC7044-1GEA 415 NOK
APOSPC7044-1G APOSPC7044-5G
3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
MW: 169,9460 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03095355
CAS-nummer: 762287-59-2