2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
PC7045-1G PC7045-5G PC7045-25G
APOSPC7045-1GEA 270 NOK
APOSPC7045-1G APOSPC7045-5G APOSPC7045-25G
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Smeltepunkt: 77…79 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06409950
CAS-nummer: 762287-58-1