2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC7059-1G PC7059-25G PC7059-5G
APOSPC7059-1GEA 270 NOK
APOSPC7059-1G APOSPC7059-25G APOSPC7059-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Smeltepunkt: 115…119 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07781239
CAS-nummer: 313545-34-5