3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC7063-1G PC7063-5G
APOSPC7063-1GEA 825 NOK
APOSPC7063-1G APOSPC7063-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formel: C7H4F3NO
MW: 175,1080 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07375387
CAS-nummer: 131747-62-1
FN: 2811
ADR: 6.1,III