3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC7083-1G PC7083-25G PC7083-5G
APOSPC7083-1GEA 1075 NOK
APOSPC7083-1G APOSPC7083-25G APOSPC7083-5G
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₁BFNO₃
MW: 259,04 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09027207
CAS-nummer: 874288-34-3