7-Bromo-5-fluoroindole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 7-Bromo-5-fluoro-1H-indole
PC7087-1G PC7087-250MG
APOSPC7087-1GEA 2450 NOK
APOSPC7087-1G APOSPC7087-250MG
7-Bromo-5-fluoroindole 97%
7-Bromo-5-fluoroindole
Formel: C₈H₅BrFN
MW: 214,04 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04037875
CAS-nummer: 408355-23-7