7-Bromo-4-fluoroindole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 7-Bromo-4-fluoro-1H-indole
PC7088-1G PC7088-250MG
APOSPC7088-1GEA 3050 NOK
APOSPC7088-1G APOSPC7088-250MG
7-Bromo-4-fluoroindole 98%
7-Bromo-4-fluoroindole
Formel: C₈H₅BrFN
MW: 214,04 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04037874
CAS-nummer: 292636-09-0