2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid, 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
PC7093-1G PC7093-5G
APOSPC7093-1GEA 2100 NOK
APOSPC7093-1G APOSPC7093-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Smeltepunkt: 125…128 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09027258
CAS-nummer: 957060-90-1