4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid, 4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
PC7094-1G PC7094-5G
APOSPC7094-1GEA 895 NOK
APOSPC7094-1G APOSPC7094-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Smeltepunkt: 191…194 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09027239
CAS-nummer: 886536-37-4