2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7129-100MG PC7129-1G PC7129-5G
APOSPC7129-100MGEA 270 NOK
APOSPC7129-100MG APOSPC7129-1G APOSPC7129-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester 98%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₈H₂₀BFO₂
MW: 298,160 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09258651
CAS-nummer: 269410-15-3