3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid
PC7134-1G PC7134-250MG
APOSPC7134-1GEA 5375 NOK
APOSPC7134-1G APOSPC7134-250MG
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₈H₇BF₄O₃
MW: 237,9400 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09258747
CAS-nummer: 947533-09-7