2,3-Dichloro-4-fluoroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7141-25G PC7141-5G
APOSPC7141-25GEA 6000 NOK
APOSPC7141-25G APOSPC7141-5G
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline 95%
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
MW: 180,0071 g/mol
Smeltepunkt: 63…68 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08706409
CAS-nummer: 36556-52-2