3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Cyano-5-fluorophenyl)boronic acid
PC7176-1G PC7176-5G
APOSPC7176-1GEA 590 NOK
APOSPC7176-1G APOSPC7176-5G
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,9300 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09263608
CAS-nummer: 304858-67-1