3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid, (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
PC7177-1G
APOSPC7177-1GEA 1500 NOK
APOSPC7177-1G
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₅BF₃NO₂
MW: 190,9156 g/mol
Smeltepunkt: 260…262,6 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09952041
CAS-nummer: 947533-51-9