2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Bromo-6-fluorophenyl)boronic acid, 2-Bromo-6-fluorobenzeneboronic acid
PC7182-100G PC7182-25G PC7182-5G
APOSPC7182-100GEA 6625 NOK
APOSPC7182-100G APOSPC7182-25G APOSPC7182-5G
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid 98%
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BBrFO₂
MW: 218,82 g/mol
Smeltepunkt: 138…145 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05664309
CAS-nummer: 913835-80-0