2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7184-1G PC7184-250MG
APOSPC7184-1GEA 3775 NOK
APOSPC7184-1G APOSPC7184-250MG
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid 97%
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid
Formel: C₆H₄BF₂NO₄
MW: 202,91 g/mol
Smeltepunkt: 225…227 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03095253
CAS-nummer: 325786-11-6