3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC7192-10G PC7192-5G
APOSPC7192-10GEA 4475 NOK
APOSPC7192-10G APOSPC7192-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09025373
CAS-nummer: 916420-54-7