4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Bromo-1-fluoronaphthalen-2-yl)boronic acid
PC7247-1G PC7247-5G
APOSPC7247-1GEA 1825 NOK
APOSPC7247-1G APOSPC7247-5G
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₀H₇BBrFO₂
MW: 268,8748 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09027236
CAS-nummer: 913836-09-6