2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(Difluoromethoxy)-2-iodobenzene
PC7263-25G PC7263-5G
APOSPC7263-25GEA 1900 NOK
APOSPC7263-25G APOSPC7263-5G
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Formel: C₇H₅F₂IO
MW: 270,0153 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09749662
CAS-nummer: 920981-12-0
FN: 1993
ADR: 3,III