2,3,4-Trifluorbenso syre
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7281L-100G PC7281L-250G PC7281L-500G
APOSPC7281L-100GEA 700 NOK
APOSPC7281L-100G APOSPC7281L-250G APOSPC7281L-500G
2,3,4-Trifluorbenso syre
2,3,4-Trifluorbenso syre
Formel: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Smeltepunkt: 140…142 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00061232
CAS-nummer: 61079-72-9