2,4,5-Trifluorbenso syre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7281Z-100G PC7281Z-250G PC7281Z-25G
APOSPC7281Z-100GEA 630 NOK
APOSPC7281Z-100G APOSPC7281Z-250G APOSPC7281Z-25G
2,4,5-Trifluorbenso syre 99%
2,4,5-Trifluorbenso syre
Formel: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Smeltepunkt: 98…99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013306
CAS-nummer: 446-17-3