2,4,6-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7285LF-10G PC7285LF-25G
APOSPC7285LF-10GEA 680 NOK
APOSPC7285LF-10G APOSPC7285LF-25G
2,4,6-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,4,6-Trifluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00061207
CAS-nummer: 118289-07-9