2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
PC7306-100MG PC7306-25MG
APOSPC7306-100MGEA 6000 NOK
APOSPC7306-100MG APOSPC7306-25MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
A substrate of hexokinase isozymes.
Formel: C₆H₁₁FO₅
MW: 182,15 g/mol
Smeltepunkt: 170…176 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00077527
CAS-nummer: 29702-43-0