2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC7424-1G PC7424-5G PC7424-250MG
APOSPC7424-1GEA 1900 NOK
APOSPC7424-1G APOSPC7424-5G APOSPC7424-250MG
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₂
MW: 203,9541 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08689550
CAS-nummer: 957034-45-6