3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC7428-1G PC7428-5G
APOSPC7428-1GEA 875 NOK
APOSPC7428-1G APOSPC7428-5G
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₁BF₂O₃
MW: 264,0325 g/mol
Smeltepunkt: 112…118 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06200705
CAS-nummer: 870718-07-3